Learn More
Eppendorf™ 96-placas de PCR de fondo en V de pocillos
GREENER_CHOICE
Marca:  Eppendorf™ 0030601670
347.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10248503
  • 352.00€ / paquete de 80
Solo quedan null
En stock
Especificaciones
Sí
Análisis cuantitativo de proteínas
Gris, fondo blanco, White Bottom
96
Sí
121 °C
Estándar
8 x 12
Polipropileno
V
Para técnicas de PCR
80/paq.