Learn More
Eppendorf™ 96-placas de PCR de fondo en V de pocillos
252.00€ - 960.00€
Especificaciones
Los recipientes | Sí |
---|---|
Formato | Estándar |
Método de detección | Análisis cuantitativo de proteínas |
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
N.° de pocillos | 96 |
Código de producto | Marca | Color | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10156933
![]() |
Eppendorf™
0030605900 |
Blanco, fondo negro, Black Bottom | 240/paq. | N/A | |||||
10136793
![]() |
Eppendorf™
0030605675 |
Gris, fondo blanco, White Bottom | 240/paq. | N/A | |||||
10107223
![]() |
Eppendorf™
0030601300 |
Blanca con fondo transparente, Clear Bottom | 80/paq. |
252.00€
paquete de 80 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10146933
![]() |
Eppendorf™
0030601904 |
Blanco, fondo negro, Black Bottom | 80/paq. |
352.00€
paquete de 80 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10529203
![]() |
Eppendorf™
0030605306 |
Blanca con fondo transparente, Clear Bottom | 240/paq. | N/A | |||||
10248503
![]() |
Eppendorf™
0030601670 |
Gris, fondo blanco, White Bottom | 80/paq. |
352.00€
paquete de 80 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
Especificaciones
Sí | |
Análisis cuantitativo de proteínas | |
96 | |
Sí | |
121 °C |
Estándar | |
8 x 12 | |
V | |
Para técnicas de PCR |