Learn More
Tocris Bioscience™ A 83-01
GREENER_CHOICE
Selective inhibitor of TGF-βRI, ALK4 and ALK7
308.00€ - 1205.00€
CAS 909910-43-6
Formula molecolare C25H19N5S
Peso molecolare 421.522
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Quantità Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Quantità Precio Cantidad y disponibilidad  
18084932
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Tocris Bioscience™
2939/10
10 mg
308.00€
10 miligramos
18025492
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Tocris Bioscience™
2939/50
50 mg
1205.00€
50 miligramos
Descripción
Descripción
Potent inhibitor of TGF-β type I receptor ALK5 kinase, type I activin/nodal receptor ALK4 and type I nodal receptor ALK7 (IC50 values are 12, 45 and 7.5 nM respectively). Blocks phosphorylation of Smad2 and inhibits TGF-β-induced epithelial-to-mesenchymal transition. Only weakly inhibits ALK-1, -2, -3, -6 and MAPK activity. More potent than SB 431542 (Cat.No. 1614). Inhibits differentiation of rat induced pluripotent stem cells (riPSCs) and increases clonal expansion efficiency. Helps maintain homogeneity and long-term in vitro self-renewal of human iPSCs.
Especificaciones
909910-43-6
C25H19N5S
421.522
Especificaciones
A 83-01
C25H19N5S
>98%
909910-43-6
421.52
421.522
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Almacenar a -20°C