Learn More
Agilent BioTek Accesorios para lectores de microplacas
Para su uso con lectores de microplacas basados en el multimodo, la absorbancia y el monocromador.
Marca: Agilent BioTek 75053
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Cable serie (BT75034)
- Módem (hembra de 9 pines a macho de 9 pines)
- Para uso con ELx800, Synergy 2, Synergy 2 Alpha, Synergy 2 SL, Synergy H1m, Synergy HT, Synergy MX, Synergy MXF
- Módem nulo (hembra de 9 pines a hembra de 25 pines)
- Para su uso con ELx808, FLx800, Powerwave, Precision, Precision XS y Synergy HT
- 590/20nm
- Para uso con Cytation3, FLx800, Synergy 2, Synergy H1, Synergy H4, Synergy HT
- 250 V, 1,5A
- Para usar con ELx808
- 0,75A
- Para su uso con Powerwave X
Especificaciones
Cable serie; módem nulo (hembra de 9 pines a hembra de 25 pines) | |
Lectores de microplacas BioTek |