Learn More
Agilent BioTek Accesorios para lectores de microplacas
GREENER_CHOICE
Para su uso con lectores de microplacas basados en el multimodo, la absorbancia y el monocromador.
40.30€ - 510.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Lectores de microplacas BioTek
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Tipo de producto Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo de producto Precio Cantidad y disponibilidad  
12586746
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Agilent BioTek
7082225
Filtro de fluorescencia
510.00€
cada uno
11630121
Ver documentos
Agilent BioTek
75053
Cable serie; módem nulo (hembra de 9 pines a hembra de 25 pines)
440.00€
cada uno
16572392
Ver documentos
Agilent BioTek
75034
Cable serie; módem (hembra de 9 pines a macho de 9 pines)
40.30€
cada uno
Descripción
Descripción
Cable serie (BT75034)
  • Módem (9 pines hembra a 9pines macho)
  • Para uso con ELx800, Synergy 2, Synergy 2 Alpha, Synergy 2 SL, Synergy H1m, Synergy HT, Synergy Mx y Synergy MxF
Cable serie (BT75053)
  • Módem nulo (9 pines hembra a 25 pines hembra)
  • Para su uso con ELx808, FLx800, Powerwave, Precision, Precision XS y Synergy HT
Filtro de fluorescencia (BT7082225)
  • 590/20 nm
  • Para su uso con Cytation3, FLx800, Synergy 2, Synergy H1, Synergy H4 y Synergy HT
Fusible (BT46024)
  • 250 V 1,5A
  • Para uso con ELX808
Fusible (BT46023)
  • 0,75A
  • Para su uso con Powerwave X
Especificaciones
Especificaciones
Lectores de microplacas BioTek