Learn More
Digi-Sense™ Accessories for the 20250-40 Digi-Sense™ Temperature Humidity Touch-screen Recorder
El lector de pantalla táctil tiene 8 GB de memoria integrada para proporcionar una capacidad de registro de datos prácticamente ilimitada
Marca:  Digi-Sense™ 20250-48
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15830016
  • 24.25€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 04-12-2025
Descripción
  • Incluye certificado de calibración trazable al NIST acreditado por A2LA
  • Mide, registra y muestra la temperatura, la humedad y el punto de rocío
  • Sensor extraíble para mediciones locales o remotas mediante cable alargador incluido
  • Montaje en pared o montaje en escritorio
  • Software de autoarranque residente, no es necesaria la instalación
  • Incluye certificado NIST
  • Descargas de datos almacenados en el ordenador a través del cable USB suministrado en formato CSV
Servicio Técnico
2 años
Especificaciones
Especificaciones
Adaptador de CA de repuesto para registrador de pantalla táctil de temperatura/HR con calibración trazable al NIST
Adaptador de CA 5 V 2 A
Fuente de alimentación de repuesto
Registrador de temperatura y humedad relativa con pantalla táctil y calibración trazable al NIST (20250-40)