Learn More
Digi-Sense™ Accessories for the 20250-40 Digi-Sense™ Temperature Humidity Touch-screen Recorder
El lector de pantalla táctil tiene 8 GB de memoria integrada para proporcionar una capacidad de registro de datos prácticamente ilimitada
12.00€ - 112.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Registrador de temperatura y humedad relativa con pantalla táctil y calibración trazable al NIST (20250-40)
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Tipo de producto Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo de producto Precio Cantidad y disponibilidad  
15830016
Ver documentos
Digi-Sense™
20250-48
Fuente de alimentación de repuesto
24.25€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 04-12-2025
Añadir a la cesta
15820016
Ver documentos
Digi-Sense™
20250-47
Cable del sensor de extensión
18.80€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 26-09-2025
Añadir a la cesta
15810016
Ver documentos
Digi-Sense™
20250-46
Sensor de temperatura/HR de repuesto
112.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 02-12-2025
Añadir a la cesta
15840016
Ver documentos
Digi-Sense™
20250-49
Cable USB de repuesto
12.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 04-12-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Incluye certificado de calibración trazable al NIST acreditado por A2LA
  • Mide, registra y muestra la temperatura, la humedad y el punto de rocío
  • Sensor extraíble para mediciones locales o remotas mediante cable alargador incluido
  • Montaje en pared o montaje en escritorio
  • Software de autoarranque residente, no es necesaria la instalación
  • Incluye certificado NIST
  • Descargas de datos almacenados en el ordenador a través del cable USB suministrado en formato CSV
Garantía
2 años
Especificaciones
Especificaciones
Registrador de temperatura y humedad relativa con pantalla táctil y calibración trazable al NIST (20250-40)