Learn More
Ácido acético, sal sódica, +99 %, para biología mol, anhidro, ADNasa, ARNasa y P, Thermo Scientific Chemicals
50.69€ - 188.94€
CAS 127-09-3
Fórmula molecular C2H3NaO2
Peso molecular (g/mol) 82.03
Número MDL MFCD00012459
Clave InChI VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10494445
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
327292500
250g
50.69€
250 g
10546941
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
327290010
1 kg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
10034563
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
327290025
2,5 kg
188.94€
2.50 Kg
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
Especificaciones
127-09-3
82.03
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
517045
[Na+].CC([O-])=O
C2H3NaO2
MFCD00012459
sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
CHEBI:32954
Especificaciones
(0,1 M en agua), (0,1 M en agua) a 0 nm, 0,01 máx. a 260 nm, 0,01 máx. a 280 nm
Anhydrous, DNAse, RNAse and Protease Free
127-09-3
99.0
Blanco
C2H3NaO2
MFCD00012459
Solubilidad en agua:500 g/l (20 °C).Otras solubilidades: ligeramente soluble en alcohol
[Na+].CC([O-])=O
82.03
CHEBI:32954
≥99%
>250 °C
1% máx. (120 °C)
Sólido cristalino
Acetic acid, sodium salt
De 7 a 9,2 (sol. 5 % a 25 °C)
de 324,0 °C
100.0
99+%
CH3CO2Na
sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
sodio;acetato
517045
82.03
Biología molecular
Auténtico