Learn More
Acetona d6, 99,9 % (isotópico), contiene 1 % v/v TMS, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 666-52-4 | C3H6O | 64.117 g/mol
58.69€ - 100.20€
CAS | 666-52-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C3H6O |
Peso molecular (g/mol) | 64.117 |
Número MDL | MFCD00044635 |
Clave InChI | CSCPPACGZOOCGX-WFGJKAKNSA-N |
Sinónimo | acetone-d6, 2h6 acetone, hexadeuteroacetone, acetone d6, perdeuteroacetone, deuterated acetone, unii-b0n19b53h8, cd3 2co, 2-propanone-1,1,1,3,3,3-d6, d6-acetone |
PubChem CID | 522220 |
ChEBI | CHEBI:78217 |
Nombre IUPAC | 1,1,1,3,3,3-hexadeuteriopropan-2-ona |
SMILES | CC(=O)C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11324618
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042458.09 |
10g |
58.69€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11314618
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042458.14 |
25 g |
100.20€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Acetone-d{6} is used to produce Perdeuterio-aceton-cyanhydrin at temperature of 15 - 20°C.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
666-52-4 | |
64.117 | |
CSCPPACGZOOCGX-WFGJKAKNSA-N | |
522220 | |
1,1,1,3,3,3-hexadeuteriopropan-2-ona |
C3H6O | |
MFCD00044635 | |
acetone-d6, 2h6 acetone, hexadeuteroacetone, acetone d6, perdeuteroacetone, deuterated acetone, unii-b0n19b53h8, cd3 2co, 2-propanone-1,1,1,3,3,3-d6, d6-acetone | |
CHEBI:78217 | |
CC(=O)C |
Especificaciones
Acetone-d6 | |
Incolora | |
0.872 g/mL | |
Similar a la acetona | |
666-52-4 | |
de 56 °C | |
MFCD00044635 | |
acetone-d6, 2h6 acetone, hexadeuteroacetone, acetone d6, perdeuteroacetone, deuterated acetone, unii-b0n19b53h8, cd3 2co, 2-propanone-1,1,1,3,3,3-d6, d6-acetone | |
CSCPPACGZOOCGX-WFGJKAKNSA-N | |
1,1,1,3,3,3-hexadeuteriopropan-2-ona | |
522220 | |
64.13 | |
Contiene 1 % v/v de TMS |
Líquido | |
Isotopic | |
−17 °C (1 °F) | |
1,3554 | |
de -94 °C | |
C3H6O | |
UN1090 | |
Fully miscible in water. | |
CC(=O)C | |
64.117 | |
CHEBI:78217 | |
99.9% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H225-H319-H336
Líquido y vapor altamente inflamables.
Provoca irritación ocular grave.
Puede provocar somnolencia o vértigo.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P314-P370+P378q-P501c
H225-H319-H335-H336-H373.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:3; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:ACETONA
missing translation for 'einecsNumber' : 211-563-9
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambiente