Learn More
Acetonitrile, ACS Reagent, ≥99.5%, Honeywell Riedel-de Haën™
Reactivo ACS, ≥99,5%
69.92€ - 2116.91€
CAS 75-05-8
Fórmula molecular C2H3N
Peso molecular (g/mol) 41.053
Número MDL MFCD00001878
Clave InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
Nombre IUPAC acetonitrilo
SMILES CC#N
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
15625060
SDS Ver documentos
Honeywell-Riedel-de Haen
360457-500ML
500 mL Glass Bottle Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15695050
SDS Ver documentos
Honeywell-Riedel-de Haen
360457-1L
1 L Glass Bottle Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15605060
SDS Ver documentos
Honeywell-Riedel-de Haen
360457-2.5L
2.5 L Glass Bottle Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15685050
SDS Ver documentos
Honeywell-Riedel-de Haen
360457-10L
10 L Lata de acero inoxidable Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15615060
SDS Ver documentos
Honeywell-Riedel-de Haen
360457-20L
20 L Lata de acero inoxidable Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
DISOLVENTES DE USO GENERAL ACS
  • solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
  • adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
  • variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
  • todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
Especificaciones
75-05-8
41.053
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
6342
acetonitrilo
C2H3N
MFCD00001878
methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
CHEBI:38472
CC#N
Especificaciones
Acetonitrile
75-05-8
81°C
2°C (35.6°F)
Conforms to structure
Líquido
C2H3N
CH3CN
MFCD00001878
UN1648
methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
CC#N
41.053
CHEBI:38472
≥99.5%
-48°C
0.786g/mL at 25°C
0.16
973°F
Characteristic
0 to 0.005%
≤8μEQ/g
≤0.6μEQ/g
72.8mmHg (20°C)
741857
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
acetonitrilo
6342
41.05g/mol
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
P210-P261-P280-P305 + P351 + P338-P370 + P378-P403 + P235
missing translation for 'dotInformation' : 3/PGII
missing translation for 'rtecsNumber' : 200-835-2