Learn More
Cloruro de adamantano-1-carbonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 2094-72-6 | C11H15ClO | 198.69 g/mol
78.60€ - 219.00€
CAS 2094-72-6
Fórmula molecular C11H15ClO
Peso molecular (g/mol) 198.69
Número MDL MFCD00074724
Clave InChI MIBQYWIOHFTKHD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-adamantanecarbonyl chloride, adamantanecarbonyl chloride, 1-adamantanecarbonylchloride, 1-adamantoyl chloride, adamantoyl chloride, 1-adamantanoic acid chloride, 1-adamantanecarboxylic acid chloride, adamantane-1-carboxylic acid chloride, 1-adamantylcarbonyl chloride, 1-adamantyl carbonyl chloride
PubChem CID 98915
Nombre IUPAC cloruro de adamantano-1-carbonilo
SMILES C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)C(=O)Cl
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11327675
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
L02352.09
10 g
78.60€
10 g
11337675
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
L02352.18
50 g
219.00€
50 g
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
2094-72-6
198.69
MIBQYWIOHFTKHD-UHFFFAOYSA-N
98915
C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)C(=O)Cl
C11H15ClO
MFCD00074724
1-adamantanecarbonyl chloride, adamantanecarbonyl chloride, 1-adamantanecarbonylchloride, 1-adamantoyl chloride, adamantoyl chloride, 1-adamantanoic acid chloride, 1-adamantanecarboxylic acid chloride, adamantane-1-carboxylic acid chloride, 1-adamantylcarbonyl chloride, 1-adamantyl carbonyl chloride
cloruro de adamantano-1-carbonilo
Especificaciones
Adamantane-1-carbonyl chloride
48°C to 53°C
C11H15ClO
UN3261
Moisture sensitive
MIBQYWIOHFTKHD-UHFFFAOYSA-N
cloruro de adamantano-1-carbonilo
98915
97%
2094-72-6
135°C to 136°C (10 mmHg)
MFCD00074724
389960
1-adamantanecarbonyl chloride, adamantanecarbonyl chloride, 1-adamantanecarbonylchloride, 1-adamantoyl chloride, adamantoyl chloride, 1-adamantanoic acid chloride, 1-adamantanecarboxylic acid chloride, adamantane-1-carboxylic acid chloride, 1-adamantylcarbonyl chloride, 1-adamantyl carbonyl chloride
C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)C(=O)Cl
198.69
198.69
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H314-H318
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Provoca lesiones oculares graves.
P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:8; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:CORROSIVO SÓLIDO, ACÍDICO, ORGÁNICO, NO ESPECIFICADO
missing translation for 'einecsNumber' : 218-252-7
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperatura ambiente; almacenar en nitrógeno