Learn More
Lenz Laborglasintrumente Adaptadores doblado con llave de paso NS
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
48.00€ - 54.00€
Especificaciones
Incluye Oliva de vidrio doblado (90°)
Material Vidrio de borosilicato 3.3
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca N.º de junta cónica estándar Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca N.º de junta cónica estándar Precio Cantidad y disponibilidad  
10264481
Ver documentos
Lenz Laborglasintrumente
05105004
NS 29/32
54.00€
cada uno
Fecha estimada de envoi: 25-06-2025
Añadir a la cesta
10090481
Ver documentos
Lenz Laborglasintrumente
05105002
NS 19/26
48.00€
cada uno
Fecha estimada de envoi: 27-06-2025
Añadir a la cesta
10396021
Ver documentos
Lenz Laborglasintrumente
05105003
NS 24/29
54.00€
cada uno
Fecha estimada de envoi: 07-07-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Adaptador con toma NS
  • Oliva de vidrio curvada (90°) y llave de paso con tapón de vidrio sólido
  • Calibre: 2,5 mm
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
Oliva de vidrio doblado (90°)
Vidrio de borosilicato 3.3