Learn More
Ácido adípico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 124-04-9 | C6H10O4 | 146.142 g/mol
34.07€ - 402.00€
CAS | 124-04-9 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H10O4 |
Peso molecular (g/mol) | 146.142 |
Número MDL | MFCD00004420 |
Clave InChI | WNLRTRBMVRJNCN-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | adipic acid, adipinic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, adilactetten, acifloctin, acinetten, 1,6-hexanedioic acid, molten adipic acid, kyselina adipova, adipinsaure german |
PubChem CID | 196 |
ChEBI | CHEBI:30832 |
Nombre IUPAC | ácido hexanodioico |
SMILES | C(CCC(=O)O)CC(=O)O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11414704
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13705.0B |
1000g |
34.07€
1000 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11424704
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13705.0I |
5000g |
104.52€
5000 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11434704
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13705.0G |
25000g |
402.00€
25000 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Adipic acid is a monomer used in the production of nylon 66 by polycondenation reaction with hexamethylene diamine. It is also used as a food ingredient and its esters are plasticizers especially in poly vinyl chloride. Further, it reacts with barium hydroxide and undergoes ketonization reaction to get cyclopentanone. In addition to this, it finds application in polyurethane foams, lubricants, adhesives, baking powder, gelling aid and in food flavoring.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl ácido adípico es un monómero que se utiliza en la producción de nylon 66 por reacción de policondensación con hexametilenodiamina. También se utiliza como ingrediente alimentario y sus ésteres son plastificantes, especialmente en el policloruro de vinilo. Además, reacciona con hidróxido de bario y se somete a una reacción de cetonización para obtener ciclopentanona. Asimismo, se aplica en espumas de poliuretano, lubricantes, adhesivos, polvo de hornear, gelificantes y en saborizantes para alimentos.
Solubilidad
Soluble en metanol y acetona. Ligeramente soluble en ciclohexano. Insoluble en benceno, ácido acético y éter de petróleo.
Notas
Incompatibles con los agentes oxidantes
124-04-9 | |
146.142 | |
WNLRTRBMVRJNCN-UHFFFAOYSA-N | |
196 | |
ácido hexanodioico |
C6H10O4 | |
MFCD00004420 | |
adipic acid, adipinic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, adilactetten, acifloctin, acinetten, 1,6-hexanedioic acid, molten adipic acid, kyselina adipova, adipinsaure german | |
CHEBI:30832 | |
C(CCC(=O)O)CC(=O)O |
Especificaciones
Adipic acid | |
124-04-9 | |
∼205 °C (3 mmHg) | |
MFCD00004420 | |
14,162 | |
Soluble in methanol and acetone. Slightly soluble in cyclohexane. Insoluble in benzene,acetic acid and petroleum ether. | |
C(CCC(=O)O)CC(=O)O | |
146.142 | |
CHEBI:30832 | |
99% | |
196 °C (384 °F) |
2,7 | |
De 151 °C a 155 °C | |
C6H10O4 | |
1209788 | |
adipic acid, adipinic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, adilactetten, acifloctin, acinetten, 1,6-hexanedioic acid, molten adipic acid, kyselina adipova, adipinsaure german | |
WNLRTRBMVRJNCN-UHFFFAOYSA-N | |
ácido hexanodioico | |
196 | |
146.14 | |
1,36 | |
Inodoro |
Seguridad y manipulación
P280-P305+P351+P338-P310
H318.
missing translation for 'einecsNumber' : 204-673-3
missing translation for 'rtecsNumber' : AU8400000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
- Adipic acid
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Hexanedioic acid