Learn More
Alizarina, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 72-48-0 | C14H8O4 | 240.214 g/mol
72.60€ - 971.00€
CAS | 72-48-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C14H8O4 |
Peso molecular (g/mol) | 240.214 |
Número MDL | MFCD00001201 |
Clave InChI | RGCKGOZRHPZPFP-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | alizarin, alizarin red, mordant red 11, 1,2-dihydroxyanthraquinone, alizarin b, turkey red, 1,2-anthraquinonediol, alizarine, alizarina, alizarine red |
PubChem CID | 6293 |
ChEBI | CHEBI:16866 |
Nombre IUPAC | 1,2-dihidroxiantracieno-9,10-diona |
SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C2=O)C(=C(C=C3)O)O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11497017
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14404.22 |
100 g |
72.60€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11407027
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14404.36 |
500 g |
220.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11424240
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14404.0E |
2500 g |
971.00€
2500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Alizarin has a major application in the manufacture of the madder lake pigments which is commonly called as Rose madder and Alizarin crimson. It is involved in the studies of bone growth, osteoporosis, bone marrow and calcium deposits in the vascular system. It is also used as a stain in calcite and aragonite to identify calcium carbonate, and synovial fluid to asses for basic calcium phosphate crystals. It is used in colorimetric measurements for quantification of amine extraction by model food simulants from epoxy polymer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesLa alizarina se aplica principalmente en la fabricación de pigmentos de laca granza, que se denominan comúnmente rosa granza y carmín de alizarina. Participa en los estudios de crecimiento óseo, osteoporosis, médula ósea y depósitos de calcio en el sistema vascular. También se utiliza como tinción en calcita y aragonita para identificar carbonato de calcio, y líquido sinovial para la evaluación de cristales de fosfato de calcio básicos. Se utiliza en mediciones colorimétricas para la cuantificación de la extracción de aminas por simuladores de alimentos modelo a partir de polímero de epoxi.
Solubilidad
Soluble en hexano y cloroformo. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatible con álcalis y agentes oxidantes.
72-48-0 | |
240.214 | |
RGCKGOZRHPZPFP-UHFFFAOYSA-N | |
6293 | |
1,2-dihidroxiantracieno-9,10-diona |
C14H8O4 | |
MFCD00001201 | |
alizarin, alizarin red, mordant red 11, 1,2-dihydroxyanthraquinone, alizarin b, turkey red, 1,2-anthraquinonediol, alizarine, alizarina, alizarine red | |
CHEBI:16866 | |
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C2=O)C(=C(C=C3)O)O |
Especificaciones
Alizarin | |
286°C to 290°C | |
C14H8O4 | |
1914037 | |
alizarin, alizarin red, mordant red 11, 1,2-dihydroxyanthraquinone, alizarin b, turkey red, 1,2-anthraquinonediol, alizarine, alizarina, alizarine red | |
RGCKGOZRHPZPFP-UHFFFAOYSA-N | |
1,2-dihidroxiantracieno-9,10-diona | |
6293 | |
240.21 |
72-48-0 | |
∼430°C (sublimation) | |
MFCD00001201 | |
14,251 | |
Soluble in hexane and chloroform. Slightly soluble in water. | |
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C2=O)C(=C(C=C3)O)O | |
240.214 | |
CHEBI:16866 | |
94% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H319
Provoca irritación ocular grave.
P264b-P270-P280i-P301+P312-P305+P351+P338-P330-P501c
H302-H319.
missing translation for 'einecsNumber' : 200-782-5
missing translation for 'rtecsNumber' : CB6580000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes