Learn More
Cloroformiato de alilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 2937-50-0 | C4H5ClO2 | 120.54 g/mol
119.00€ - 227.00€
CAS | 2937-50-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C4H5ClO2 |
Peso molecular (g/mol) | 120.54 |
Número MDL | MFCD00000648 |
Clave InChI | CAEWJEXPFKNBQL-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | allyl chloroformate, chloroformic acid allyl ester, allyl chlorocarbonate, allylchloroformate, 2-propenyl chloroformate, carbonochloridic acid, 2-propenyl ester, formic acid, chloro-, allyl ester, hsdb 621, allylester kyseliny chlormravenci, allylester kyseliny chlormravenci czech |
PubChem CID | 18052 |
Nombre IUPAC | prop-2-enil carbonoclorhidrato |
SMILES | C=CCOC(=O)Cl |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10472221
|
Thermo Scientific Acros
221740500 |
50 mL | Frasco de vidrio |
119.00€
50 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10781335
|
Thermo Scientific Acros
221741000 |
100 mL | Frasco de vidrio |
227.00€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de acoplamientoIdentificadores de productos químicos
2937-50-0 | |
120.54 | |
CAEWJEXPFKNBQL-UHFFFAOYSA-N | |
18052 | |
C=CCOC(=O)Cl |
C4H5ClO2 | |
MFCD00000648 | |
allyl chloroformate, chloroformic acid allyl ester, allyl chlorocarbonate, allylchloroformate, 2-propenyl chloroformate, carbonochloridic acid, 2-propenyl ester, formic acid, chloro-, allyl ester, hsdb 621, allylester kyseliny chlormravenci, allylester kyseliny chlormravenci czech | |
prop-2-enil carbonoclorhidrato |
Especificaciones
Allyl chloroformate | |
96.0 | |
Marrón rojizo a amarillo | |
109.0°C to 110.0°C | |
Auténtico | |
C4H5ClO2 | |
1.4213 to 1.4233 | |
03, 12 | |
1.13 | |
Solubility in water: decomposes | |
C=CCOC(=O)Cl | |
120.54 | |
120.54 | |
Líquido |
2937-50-0 | |
100.0 | |
1.1300g/mL | |
31°C | |
96% min. (GC) | |
ClCO2CH2CH=CH2 | |
MFCD00000648 | |
12,15; 13,9 | |
allyl chloroformate, chloroformic acid allyl ester, allyl chlorocarbonate, allylchloroformate, 2-propenyl chloroformate, carbonochloridic acid, 2-propenyl ester, formic acid, chloro-, allyl ester, hsdb 621, allylester kyseliny chlormravenci, allylester kyseliny chlormravenci czech | |
CAEWJEXPFKNBQL-UHFFFAOYSA-N | |
prop-2-enil carbonoclorhidrato | |
18052 | |
97% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Mortal en caso de inhalación.
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Tóxico en caso de ingestión.
Líquido y vapor inflamables.
Declaración de GHS P
EN CASI DE INGESTIÓN:Enjuagarse la boca.
NO inducir el vómito.
Mantener alejado del calor, chispas, llamas abiertas, superficies calientes.
- No fumar.
Usar guantes, ropa de protección, gafas, máscara de protección.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclare
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 220-916-6
- Allyl chloroformate
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.