Learn More
Ansell AlphaTec™ 4000 Ultrasonically Welded and Taped Suit
AlphaTec™ 4000 Ultrasonically Welded and Taped Suit with innovative multi-layer chemical barrier technology and Type 3/4/5 protection.
129.00€ - 192.00€
Especificaciones
Color | Naranja |
---|---|
Hood Type | Attached |
Material | Multi-layer Barrier Laminate Fabric |
Estilo de tobillo | Elasticated |
Tipo de tapón | Single zip closure |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18525054
|
Ansell
OR40T-00130-02 |
Small |
192.00€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envoi: 30-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
18545054
|
Ansell
OR40T-00130-03 |
Medium |
192.00€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envoi: 30-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
18515054
|
Ansell
OR40T-00130-04 |
Grande |
192.00€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envoi: 30-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
18565054
|
Ansell
OR40T-00130-05 |
X-Large |
192.00€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envoi: 30-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
18535054
|
Ansell
OR40T-00130-06 |
2X-Large |
192.00€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envoi: 30-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
18585054
|
Ansell
OR40T-00130-07 |
3X-Large |
192.00€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envoi: 30-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
18555054
|
Ansell
OR40T-00130-08 |
4X-Large |
129.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 30-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
18575054
|
Ansell
OR40T-00130-09 |
5X-Large |
129.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 30-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Specialized protection:The AlphaTec™ 4000 Ultrasonically Welded and Taped - Model 130 is a robust chemical protective suit, permeation-tested to withstand more than 200 hazardous chemicals, including chemical warfare agents
- Increased strength: This full body protection suit comes with taped and welded seams to grant users added strength and chemical barrier defense
- Heightened visibility: Designed with orange-colored material, it ensures better visibility which can reduce the risk of workplace injuries
- Improved practicality: It also possesses a chinstrap and a thumb loop, which are compatible with a range of respirators and hand protection products
- Optimized fit: Its elasticated two-piece hood, waist, cuffs and ankles simplify the donning and doffing process
- Certified anti-static capabilities: In addition, this anti-static suit complies with EN 1149-5
- CE Category III Type 3/4/5 protection
Especificaciones
Naranja | |
Multi-layer Barrier Laminate Fabric | |
Single zip closure | |
Elasticated |
Attached | |
Elasticated | |
3-piece hood | |
Ultrasonicaly welded and taped |