Learn More
Ansell™ Guantes de inmersión de neopreno AlphaTec™ serie 55-305
Proporcionan una eficaz protección en entornos químicos de exigencia media.Los guantes de inmersión de neopreno Ansell Alphaec™ serie 55-305 proporcionan resistencia química contra la mayoría de ácidos, alcoholes, aceites, lubricantes e hidrocarburos.
234.00€ - 263.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 420:2003, A1:2009 y EN 388:2003,EN 374:2004 |
---|---|
Color | Negro |
Acabado exterior | Suave |
Material | Neopreno |
Tipo de producto | Guantes de protección contra productos químicos y líquidos |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15682934
|
Ansell™
55305100 |
10 |
263.00€
1 par |
Fecha estimada de envoi: 10-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15692934
|
Ansell™
55305090 |
9 | N/A | ||||||
Descripción
- Guantes de protección contra productos químicos y líquidos
- Gran protección física contra las abrasiones y buena protección contra los cortes
- Su grosor medio aumenta la movilidad y mejora la capacidad de manipular objetos
- No causan alergias de tipo I
- Sin revestimiento para una limpieza eficaz
Aplicaciones:
- Biotecnologías.
- Mezcla de líquidos
- Investigación química y médica
- Manipulación de productos químicos
- Industria química
- Mezcla, manipulación, transferencia, vertido y mezcla de productos químicos
- Productos farmacéuticos
- Manipulación de productos químicos y biológicos
- Aplicaciones de protección de productos
Especificaciones
EN 420:2003, A1:2009 y EN 388:2003,EN 374:2004 | |
Suave | |
Guantes de protección contra productos químicos y líquidos | |
Manopla | |
250 mm | |
55-305 |
Negro | |
Neopreno | |
0,51 mm | |
10 pares en bolsas negras selladas por cada paquete | |
Alergias de tipo I. | |
813 mm |