Learn More
Ansell™ Guantes de inmersión de nitrilo AlphaTec™ serie 58-530W
La tecnología patentada Ansell Grip Technology™ garantiza que el recubrimiento de polímero no penetre en el revestimiento durante la fabricación.
77.90€
Especificaciones
Material de la parte posterior | Nitrilo |
---|---|
Material del manguito | Nitrilo |
Coating Material | Nitrilo |
Tipo de producto | Guantes de inmersión |
Modelo | 58-530W |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12619741
|
Ansell™
58530W070 |
7 |
77.90€
6 pares |
Fecha estimada de envoi: 04-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12699731
|
Ansell™
58530W100 |
10 |
77.90€
6 pares |
Fecha estimada de envoi: 02-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12609741
|
Ansell™
58530W110 |
11 |
77.90€
6 pares |
Fecha estimada de envoi: 26-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12629741
|
Ansell™
58530W080 |
8 |
77.90€
6 pares |
Fecha estimada de envoi: 26-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12639741
|
Ansell™
58530W090 |
9 |
77.90€
6 pares |
Fecha estimada de envoi: 02-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- El revestimiento de polímero de nitrilo reduce la fugas químicas en la piel
- Para aplicaciones en interiores
- Revestimiento de nailon
- Puño con manopla
- Revestimiento verde mar, color de inmersión gris antracita
Especificaciones
Nitrilo | |
Nitrilo | |
58-530W | |
Nailon | |
6 par | |
58-530W |
Nitrilo | |
Guantes de inmersión | |
Manopla | |
Nailon blanco | |
Resistencia química |