Learn More
Ansell™ Guantes para cajas de guantes de aislamiento Alphatec™ 85-500\85-502\85-504
Material de alta calidad, de conformidad con la norma CFR21 de la FDA. Los guantes para aislador Ansell™ AlphaTec™ se han diseñado para obtener una mayor comodidad y protección en zonas críticas.
Marca:  Ansell™ 85502095
953.87 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15536234
  • 1350.00€ / 1 par
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 03-10-2025
Descripción
  • Aplicaciones ideales: electrónica y farmacéutica
  • Diseñados para su esterilización en autoclave de forma repetida (hasta 50 veces), lo que reduce la necesidad de cambiar de guantes
  • Son cómodos y aportan una buena movilidad con una gran sensibilidad táctil
  • Resistentes a las soluciones de peróxido de hidrógeno y a los productos químicos desinfectantes comunes
  • Resisten el envejecimiento por exposición al oxígeno, los rayos UV y el ozono
  • Soportan temperaturas de hasta 130 °C para esterilizaciones repetidas
  • Libres de halógenos: se pueden desechar por incineración
  • Los modelos disponibles tienen conexiones que se ajustan a la mayoría de las cajas de guantes de aislamiento
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Especificaciones
    Negro
    Yes
    Isolator, RABS Gloves
    130 °C
    0,4 mm
    Smooth
    250 mm
    85-502
    Ambidextrous
    EPDM
    9,5
    0.016 in.
    Productos farmacéuticos y electrónica
    Case
    Soluciones de peróxido de hidrógeno y productos químicos desinfectantes más comunes
    800 mm