Learn More
Ansell™ Guantes para cajas de guantes de aislamiento Alphatec™ 85-500\85-502\85-504
Material de alta calidad, de conformidad con la norma CFR21 de la FDA. Los guantes para aislador Ansell™ AlphaTec™ se han diseñado para obtener una mayor comodidad y protección en zonas críticas.
1325.00€ - 1350.00€
Especificaciones
Color | Negro |
---|---|
Hand | Ambidextrous |
Latex Free | Yes |
Material | EPDM |
Tipo de producto | Isolator, RABS Gloves |
Código de producto | Marca | Tamaño | Tamaño del puerto (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Tamaño del puerto (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15586224
|
Ansell™
85500110 |
11 | 203 mm |
1325.00€
1 par |
Fecha estimada de envoi: 10-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15596224
|
Ansell™
85500095 |
9,5 | 203 mm |
1325.00€
1 par |
Fecha estimada de envoi: 03-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15526234
|
Ansell™
85502110 |
11 | 250 mm |
1350.00€
1 par |
Fecha estimada de envoi: 03-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15536234
|
Ansell™
85502095 |
9,5 | 250 mm |
1350.00€
1 par |
Fecha estimada de envoi: 03-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15566234
|
Ansell™
85504110 |
11 | 300 mm |
1350.00€
1 par |
Fecha estimada de envoi: 03-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15576234
|
Ansell™
85504095 |
9,5 | 300 mm |
1350.00€
1 par |
Fecha estimada de envoi: 23-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Ideal applications: electronics, pharmaceuticals
- Designed for repeated autoclave sterilization (up to 50 times), reducing the need for glove replacements
- Comfortable and dexterous with great tactile sensitivity
- Resistant against hydrogen peroxide solutions and common disinfecting chemicals
- Resists aging from exposure to oxygen, UV rays and ozone
- Withstands temperatures up to 130°C for repeated sterilization
- Halogen-free: suitable for disposal by incineration
- Available port sizes fit most isolator glove boxes
Especificaciones
Negro | |
Yes | |
Isolator, RABS Gloves | |
0.016 in. | |
Productos farmacéuticos y electrónica | |
Case | |
800 mm |
Ambidextrous | |
EPDM | |
130 °C | |
0,4 mm | |
Smooth | |
Soluciones de peróxido de hidrógeno y productos químicos desinfectantes más comunes |