Learn More
Bromuro de aluminio, +98 %, extra puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7727-15-3 | AlBr3 | 266.69 g/mol
63.87€ - 505.52€
CAS 7727-15-3
Fórmula molecular AlBr3
Peso molecular (g/mol) 266.69
Número MDL MFCD00003421
Clave InChI PQLAYKMGZDUDLQ-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC aluminium(3+) tribromide
SMILES [Al+3].[Br-].[Br-].[Br-]
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10433873
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
198410250
25 g Frasco de vidrio
63.87€
25 g
10697342
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
198411000
100 g Frasco de vidrio
172.86€
100 g
11984201
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
198415000
500 g Frasco de vidrio
505.52€
500 g
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Ácido de Lewis
Especificaciones
7727-15-3
266.69
PQLAYKMGZDUDLQ-UHFFFAOYSA-K
[Al+3].[Br-].[Br-].[Br-]
AlBr3
MFCD00003421
aluminium(3+) tribromide
Especificaciones
265.0°C
97.0°C
Gris o blanco
98% min. (Complexometry)
AlBr3
01,22; 02,19; 03,7; 04,10; 05,10; 06,17; 09,11
Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in alcohol, carbon disulfide, benzene,, toluene, ether, nitrobenzene and xylene
[Al+3].[Br-].[Br-].[Br-]
266.69
≥98%
Aluminum bromide
7727-15-3
Sólido cristalino
AlBr3
MFCD00003421
15,328
PQLAYKMGZDUDLQ-UHFFFAOYSA-K
aluminium(3+) tribromide
266.7
Extra puro
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS P
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares.
Nocivo en caso de ingestión.
Reacciona violentamente con el agua.
Declaración de GHS P
EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca.
NO inducir el vómito.
Utilizar guantes protectores/ropa protectora/protección ocular/protección facial.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva
Palabra de aviso de GHS: Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 231-779-7
Nombre del producto
  • Aluminium bromide, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.