Learn More
Aluminum Oxide, Activated Brockmann I, Honeywell Fluka™
Activated, acidic, Brockmann I
40.08€ - 690.97€
CAS | 1344-28-1 |
---|---|
Fórmula molecular | Al2O3 |
Peso molecular (g/mol) | 101.96 |
Número MDL | MFCD00003424 |
Clave InChI | PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum |
PubChem CID | 9989226 |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15691710
|
Honeywell-Fluka
199966-100G |
100 g | Frasco de polietileno | N/A | |||||
15601720
|
Honeywell-Fluka
199966-1KG |
1 kg | Frasco de polietileno | N/A | |||||
15611720
|
Honeywell-Fluka
199966-5KG |
5 kg | Frasco de polietileno |
690.97€
5 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
1344-28-1 | |
101.96 | |
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N | |
9989226 |
Al2O3 | |
MFCD00003424 | |
aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum | |
[O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3] |
Especificaciones
2980°C | |
2072°C | |
1344-28-1 | |
Al2O3 | |
MFCD00003424 | |
aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum | |
[O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3] | |
101.96 | |
101.96g/mol | |
3.960g/cu.cm |
Aluminum Oxide | |
Activated Brockmann I | |
Acidic | |
Al2O3 | |
NONH for all modes of transport | |
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N | |
trioxidandiida de dialuminio(3+) | |
9989226 | |
Powder |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 215-691-6
missing translation for 'rtecsNumber' : BD1200000.