Learn More
sec-Butóxido de aluminio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 2269-22-9 | C12H30AlO3 | 249.351 g/mol
49.55€ - 409.00€
CAS | 2269-22-9 |
---|---|
Fórmula molecular | C12H30AlO3 |
Peso molecular (g/mol) | 249.351 |
Número MDL | MFCD00009327 |
Clave InChI | LWGPRERTOLVRLK-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | aluminum sec-butoxide, aluminum tri-sec-butoxide, 2-butanol, aluminum salt, aluminum sec-butylate, aluminum butan-2-olate, aluminum tri-s-butoxide, 2-butanol, aluminum salt 3:1, aluminum tri-sec-butanolate, al o-sec-bu 3, aluminiumtri-sec-butoxide |
PubChem CID | 50931103 |
Nombre IUPAC | aluminio; butan-2-ol |
SMILES | CCC(C)O.CCC(C)O.CCC(C)O.[Al] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11409983
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13044.22 |
100 g |
49.55€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11419983
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13044.36 |
500 g |
105.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11429983
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13044.0E |
2500 g |
409.00€
2500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Aluminum sec-butoxide is used to prepare photosensitive alumina gel films. It is also used in the preparation of microporous crystalline aluminophosphate AlPO-41 and alumina mesoporous material. It is used as a gelling agent of paint and ink and water repellent substance of wood. Further, it acts as an active catalyst and reducer of aldehydes and ketones. In addition to this, it is used to make high-surface-area alumina using 2,4-pentanedione as a chelating agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl sec-butóxido de aluminio se utiliza para preparar películas de gel de alúmina fotosensibles. También se utiliza en la preparación de material mesoporoso de alúmina y aluminofosfato cristalino microporoso ALPO-41. Se utiliza como agente gelificante de pintura y tinta y como sustancia repelente al agua en la madera. Además, actúa como catalizador activo y reductor de aldehídos y cetonas. También se utiliza para fabricar alúmina de área de superficie alta utilizando 2,4-pentanediona como agente quelante.
Solubilidad
Miscible con alcohol, alcohol isopropílico y tolueno.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, metales y halógenos.
2269-22-9 | |
249.351 | |
LWGPRERTOLVRLK-UHFFFAOYSA-N | |
50931103 | |
CCC(C)O.CCC(C)O.CCC(C)O.[Al] |
C12H30AlO3 | |
MFCD00009327 | |
aluminum sec-butoxide, aluminum tri-sec-butoxide, 2-butanol, aluminum salt, aluminum sec-butylate, aluminum butan-2-olate, aluminum tri-s-butoxide, 2-butanol, aluminum salt 3:1, aluminum tri-sec-butanolate, al o-sec-bu 3, aluminiumtri-sec-butoxide | |
aluminio; butan-2-ol |
Especificaciones
200°C to 206°C (30mmHg) | |
2269-22-9 | |
MFCD00009327 | |
3910908 | |
aluminum sec-butoxide, aluminum tri-sec-butoxide, 2-butanol, aluminum salt, aluminum sec-butylate, aluminum butan-2-olate, aluminum tri-s-butoxide, 2-butanol, aluminum salt 3:1, aluminum tri-sec-butanolate, al o-sec-bu 3, aluminiumtri-sec-butoxide | |
LWGPRERTOLVRLK-UHFFFAOYSA-N | |
aluminio; butan-2-ol | |
50931103 | |
97% | |
1.439 | |
0.967 |
Aluminum sec-butoxide | |
C12H30AlO3 | |
UN1992 | |
27°C (82°F) | |
Miscible with alcohol,isopropyl alcohol and toluene. | |
CCC(C)O.CCC(C)O.CCC(C)O.[Al] | |
249.351 | |
246.32 | |
Alcohol-like | |
Moisture sensitive |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H226-H302-H312-H315-H319
Líquido y vapor inflamables.
Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en contacto con la piel.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P370+P378q-P501c
H226-H319-H335-H336.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:3; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:LÍQUIDOS INFLAMABLES Y TÓXICOS, N.E.P.
missing translation for 'einecsNumber' : 218-871-2
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes