Learn More
Fisherbrand™ Frascos redondos tipo Boston ámbar limpios por encargo
Ideal para el almacenamiento de disolventes, productos químicos y muestras. Los frascos redondos tipo Boston color ámbar y limpios a medida Fisherbrand™ se fabrican con vidrio sódico-cálcico de color ámbar.
73.00€ - 331.00€
Especificaciones
Procedimiento de limpieza | Agua purificada USP |
---|---|
Color | Ámbar |
Material | De cristal |
Color del tapón | Blanco |
Material de revestimiento | PTFE |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11744289
|
Fisherbrand™
02911999 |
60 ml | N/A | ||||||
13137474
|
Fisherbrand™
02912001 |
125 ml | N/A | ||||||
13168063
|
Fisherbrand™
02912002 |
250 ml |
90.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envoi: 10-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
13127474
|
Fisherbrand™
02911998 |
500 ml | N/A | ||||||
11754289
|
Fisherbrand™
02912000 |
1000 mL | N/A | ||||||
Descripción
- Cuello estrecho
- Prelimpiados para partículas visibles con agua desionizada
- Con tapón de polipropileno blanco con revestimiento de espuma de polietileno con exterior de PTFE
Especificaciones
Agua purificada USP | |
De cristal | |
PTFE | |
Ancha | |
Frasco redondo Boston | |
PTFE |
Ámbar | |
Blanco | |
Sí | |
Forma redonda | |
Polietileno | |
Tapón de rosca |