Learn More
Amberlite™ IRA-900(Cl), resina de intercambio iónico, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 9050-97-9 | C4H12ClN | 109.60 g/mol
48.05€ - 125.00€
CAS 9050-97-9
Fórmula molecular C4H12ClN
Peso molecular (g/mol) 109.60
Número MDL MFCD00132712
Clave InChI OKIZCWYLBDKLSU-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetramethylammonium chloride, tetramethyl ammonium chloride, tetramine chloride, usaf an-8, n,n,n-trimethylmethanaminium chloride, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, chloride, unii-dcq9s88703, tetramethylazanium chloride, ammonium, tetramethyl-, chloride, tetramethylammonium chloride tmacl
PubChem CID 6379
ChEBI CHEBI:7070
Nombre IUPAC tetrametilazanio; cloruro
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)C
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11375335
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19567.30
250 g
48.05€
250 g
11385335
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19567.0B
1000 g
125.00€
1 Kg
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
9050-97-9
109.60
OKIZCWYLBDKLSU-UHFFFAOYSA-M
6379
tetrametilazanio; cloruro
C4H12ClN
MFCD00132712
tetramethylammonium chloride, tetramethyl ammonium chloride, tetramine chloride, usaf an-8, n,n,n-trimethylmethanaminium chloride, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, chloride, unii-dcq9s88703, tetramethylazanium chloride, ammonium, tetramethyl-, chloride, tetramethylammonium chloride tmacl
CHEBI:7070
[Cl-].C[N+](C)(C)C
Especificaciones
Amberlite™ IRA-900(Cl)
9050-97-9
C4H12ClN
14,382
OKIZCWYLBDKLSU-UHFFFAOYSA-M
tetrametilazanio; cloruro
6379
ion exchange resin
Odorless
MFCD00132712
tetramethylammonium chloride, tetramethyl ammonium chloride, tetramine chloride, usaf an-8, n,n,n-trimethylmethanaminium chloride, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, chloride, unii-dcq9s88703, tetramethylazanium chloride, ammonium, tetramethyl-, chloride, tetramethylammonium chloride tmacl
[Cl-].C[N+](C)(C)C
109.60
CHEBI:7070
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes