Learn More
Macherey-Nagel™ Amino Phases Polygosil™
Marca: Macherey-Nagel™ 711360.10
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
5 μm | |
Cromatografía líquida | |
Fases de NH2 Polygosil |
60 Å | |
10 g |