Learn More
Macherey-Nagel™ Amino Phases Polygosil™
205.00€ - 1855.00€
Especificaciones
Tamaño de poro | 60 Å |
---|---|
Técnica | Cromatografía líquida |
Tipo | Fases de NH2 Polygosil |
Código de producto | Marca | Cantidad | Tamaño de partículas | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Tamaño de partículas | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10608801
|
Macherey-Nagel™
711360.100 |
100 g | 5 μm |
1855.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10618801
|
Macherey-Nagel™
711370.10 |
10 g | 10 μm |
205.00€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10618991
|
Macherey-Nagel™
711370.100 |
100 g | 10 μm |
1575.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10388101
|
Macherey-Nagel™
711360.10 |
10 g | 5 μm |
222.00€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
60 Å | |
Cromatografía líquida | |
Fases de NH2 Polygosil |