Learn More
Ansell Guantes de látex estériles AccuTech™ Gammex™ 91-225 Series
Guantes sin polvo para entornos ISO 6 (clase 1000) estériles
Marca: Ansell 91225065
454.82 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- Esterilizado con rayos gamma y resistente a las perforaciones
- El látex proporciona una mayor flexibilidad, elasticidad y sensibilidad en las puntas de los dedos
- El bajo contenido de proteínas minimiza el riesgo de sufrir alergias de tipo I
- Color natural
- Longitud: 11,8 in (300 mm)
- Empaquetado: 200 pares por caja
- Para operaciones de manipulación complejas
Certificado de conformidad (COC) disponible.
Aplicaciones:
Fabricación de fármacos, dispositivos médicos y dispositivos biotecnológicos
Certifications
510K aprobado para uso médico
Especificaciones
Normas del sistema de calidad 21 CFR 820, As/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160 | |
No | |
Clase 100/ISO 5 | |
1 | |
Natural | |
Parcialmente texturizado | |
0,23 mm | |
No | |
9,1 mil | |
sin polvo | |
Estéril | |
0,23 mm | |
Suave | |
91-225 6,5 119743 | |
24 MPa | |
30 cm |
CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 556, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 | |
Sí | |
No | |
Látex | |
Single-use | |
9,1 mil | |
Específico | |
Látex | |
0,23 mm | |
6,5 | |
9,1 mil | |
Recto | |
ISO 9001:2015 | |
AccuTech™ 91-225 | |
11,8 in |