Learn More
Ansell Guantes de látex estériles AccuTech™ Gammex™ 91-225 Series
BIOPHARMA
Guantes sin polvo para entornos ISO 6 (clase 1000) estériles
648.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Normas del sistema de calidad 21 CFR 820, As/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160
Certificaciones/conformidad (Europa) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 556, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Chemotherapeutic Rated No
Chlorinated Sí
Cleanroom Class Clase 100/ISO 5
Ver más especificaciones
Productos 7
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
12390160
BIOPHARMA
Ver documentos
Ansell
91225060
6
648.00€
200 pares
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 01-09-2025
Añadir a la cesta
12300170
BIOPHARMA
Ver documentos
Ansell
91225065
6,5
648.00€
200 pares
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
12310170
BIOPHARMA
Ver documentos Detalles de la promoción
Ansell
91225070
7
648.00€
200 pares
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
12320170
BIOPHARMA
Ver documentos
Ansell
91225075
7,5
648.00€
200 pares
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
12330170
BIOPHARMA
Ver documentos Detalles de la promoción
Ansell
91225080
8
648.00€
200 pares
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
12425100
BIOPHARMA
Ver documentos
Ansell
91225085
8,5
648.00€
200 pares
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
12699771
BIOPHARMA
Ver documentos
Ansell
91225090
9
648.00€
200 pares
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Esterilizados mediante radiación gamma y resistentes a pinchazos
  • El látex aumenta la flexibilidad, la elasticidad y la sensibilidad de los dedos
  • Contenido bajo en proteínas que minimiza el riesgo de alergias de tipo I
  • Color natural
  • Longitud: 11.8 pulg (300 mm)
  • Envase: 200 por caja
  • Para operaciones de manipulación complejas
Certificado de conformidad (COC) disponible.
Aplicaciones:
Fabricación de fármacos, fabricación de dispositivos médicos y biotecnologías.
Certifications
510K aprobado para uso médico
Especificaciones
Especificaciones
Normas del sistema de calidad 21 CFR 820, As/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160
No
Clase 100/ISO 5
1
Natural
Parcialmente texturizado
0,23 mm
No
9,1 mil
sin polvo
9,1 mil
Recto
ISO 9001:2015
AccuTech™ 91-225
11,8 in
CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 556, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Sí
No
Látex
Single-use
9,1 mil
Específico
Látex
0,23 mm
Estéril
0,23 mm
Suave
91-225 6 119742
24 MPa
30 cm