Learn More
Ansell Guantes repelentes a líquidos con revestimiento de nitrilo Hynit™ 32-125
La formulación de revestimiento de nitrilo especial es flexible al tiempo que repele líquidos, aceite y suciedad. Los guantes cumplen con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA.
Marca: Ansell 32125080
35.40 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- La impregnación hidrófuga repele aceite, grasa y suciedad.
- El revestimiento de nitrilo es flexible para una movilidad óptima.
- Cumplen con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA.
- Resistentes a abrasiones
Especificaciones
ANSI 3 | |
Nitrilo | |
ANSI A1 | |
Específico | |
Nitrilo, Polyester | |
8 | |
Abierto | |
Mezcla de algodón/poliéster | |
Bolsa de polietileno | |
32-125 |
Cut and Sewn | |
Azul | |
Sin textura | |
Yes | |
Guantes recubiertos por inmersión | |
Montaje de automoción, manejo de equipos, fabricación de metales y minería | |
Smooth | |
Lined | |
ANSI/ISEA 105-16 Level 2 | |
Wing |