Learn More
Ansell Guantes repelentes a líquidos con revestimiento de nitrilo Hynit™ 32-125
La formulación de revestimiento de nitrilo especial es flexible al tiempo que repele líquidos, aceite y suciedad. Los guantes cumplen con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA.
49.95€
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI | ANSI 3 |
---|---|
Coating Material | Nitrilo |
Color | Azul |
Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
Acabado exterior | Sin textura |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12630832
|
Ansell
32125070 |
7 |
49.95€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 06-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12640832
|
Ansell
32125075 |
7,5 |
49.95€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 06-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12650832
|
Ansell
32125080 |
8 |
49.95€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 16-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12620832
|
Ansell
32125100 |
10 |
49.95€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 16-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- La impregnación hidrófuga repele aceite, grasa y suciedad.
- El revestimiento de nitrilo es flexible para una movilidad óptima.
- Cumplen con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA.
- Resistentes a abrasiones
Especificaciones
ANSI 3 | |
Azul | |
Sin textura | |
Guantes recubiertos por inmersión | |
Abierto | |
Bolsa de polietileno |
Nitrilo | |
ANSI A1 | |
Específico | |
Montaje de automoción, manejo de equipos, fabricación de metales y minería | |
Mezcla de algodón/poliéster | |
32-125 |