Learn More
Contec™ Toallitas Anticon 100™ StandardWeight
BIOPHARMA
Las toallas de peso estándar Anticon 100™ están fabricadas con poliéster de filamento continuo al 100 % en una construcción de doble tejido con punto interlock.
Marca:  Contec™ 495352-803
426.75 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16665504
  • 559.00€ / paquete de 1200
Fecha estimada de envoi: 02-07-2025
Explore más ofertas especiales
Descripción
Los bordes de corte limpios crean un paño muy suave, donde todo el tejido de dicho paño se puede utilizar sin riesgo de arañazos. Las toallas se lavan en una sala limpia, se empaquetan en una sala limpia de clase 4 y presentan recuentos de partículas y fibras muy bajos para un paño de corte de cuchilla que ayuda a minimizar la contaminación. Gracias a la tecnología textil patentada, las toallas de peso estándar Anticon 100 alcanzan una alta capacidad con una velocidad de absorción rápida. Ideal para el control de derrames, así como para la aplicación de desinfectantes y soluciones de limpieza.
Características y ventajas
  • Recomendado para entornos ISO de clase 5 a 8
  • Fabricadas con poliéster de filamento continuo al 100 % en una construcción de doble tejido con punto interlock
  • La tecnología textil patentada crea una toalla de poliéster con alta absorbencia
  • Lavados y envasados en una sala limpia de clase 4, con borde de corte de cuchilla
  • Las fibras y partículas más bajas disponibles para un paño de borde cortados reducen el riesgo de contaminación
  • La alta capacidad de absorción disminuye el número de toallas necesarias, lo que lo convierte en una opción excelente para limpiar y absorber derrames en entornos de salas limpias críticas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Cleanroom Wipe
23 cm
23 cm
No esterilizable en autoclave
Un solo uso
1 capa
9 in
9 in
Poliéster
Apiladas en plano
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)