Learn More
Contec™ Toallitas Anticon 100™ StandardWeight
Las toallas de peso estándar Anticon 100™ están fabricadas con poliéster de filamento continuo al 100 % en una construcción de doble tejido con punto interlock.
304.00€ - 559.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Cleanroom Wipe |
---|---|
Material | Poliéster |
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Descripción | Apiladas en plano |
Desechables | Un solo uso |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16665504
![]() |
Contec™
495352-803 |
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) |
559.00€
paquete de 1200 |
Fecha estimada de envoi: 02-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
16675504
![]() |
Contec™
495352-805 |
30 x 30 cm (12 x 12 in) |
304.00€
paquete de 400 |
Fecha estimada de envoi: 07-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
The clean cut edges create a very soft wipe, where the whole of the wipe fabric can be used with no risk of scratching. The wipes are cleanroom laundered and packed in a class 4 cleanroom and exhibit very low particle and fibre counts for a knife cut wipe helping to minimize contamination. Using patented textile technology Anticon 100 Standard Weight wipes achieve high capacity with a quick sorption rate. Ideal for spill control as well as applying disinfectants and cleaning solutions.
Features & Benefits
- Recommended for ISO Class 5-8 environments
- Manufactured from 100% continuous filament polyester in a no-run interlock knit construction
- Patented textile technology creates a polyester wipe with high sorbency
- Laundered and packed in a Class 4 cleanroom, with knife cut edge
- Lowest fibres and particles available for a cut edge wipe reduces risk of contamination
- High sorptive capacity decreases the number of wipes required making it an excellent choice for wiping and absorbing spills in critical cleanroom environments
Especificaciones
Cleanroom Wipe | |
No esterilizable en autoclave | |
Un solo uso | |
No estéril |
Poliéster | |
Apiladas en plano | |
1 capa |