Learn More
Contec™ Toallas Anticon™ Gold HeavyWeight™
GREENER_CHOICE
Fabricadas con 100% de poliéster de filamento continuo con una construcción de doble tejido interlock. Las toallitas Contec™ Anticon™ Gold HeavyWeight™ tienen bordes sellados para reducir la generación de partículas y fibras.
Marca:  Contec™ 492224-789
617.15 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10470225
  • 805.00€ / paquete de 1200
Fecha estimada de envoi: 21-07-2025
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Bordes sellados para reducir la generación de partículas y fibras
  • Número bajo de partículas y fibras submicrométricas
  • Alta capacidad de absorción y rápida tasa de adsorción para un control superior de los derrames.
  • Alta resistencia a la tracción para eliminar desgarros y enganches en aplicaciones de limpieza difíciles.
  • Fabricación con poliéster de filamento continuo al 100 % y especialmente procesado para una limpieza y absorbencia superiores
  • Lavado en sala limpia
  • Probado de acuerdo con las prácticas recomendadas del IEST para la Evaluación de materiales de limpieza para entornos críticos
  • Se ofrece a granel y en embalajes apilados
  • Disponible con tecnología de atracción de partículas (P.A.T.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Cleanroom Wipe
23 cm
23 cm
No esterilizable en autoclave
Un solo uso
2 Bolsas x 75 Toallitas, 8 Bolsas/caja
No estéril
9 in
9 in
Poliéster
Prácticas recomendadas por IEST para la evaluación de materiales de limpieza para entornos críticos
23 x 23 cm
1 capa