Learn More
Contec™ Paños Anticon™ MicroQuilt
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Los paños Contec™ Anticon™ MicroQuilt combinan la limpieza y capacidad de adsorción de Quiltec™ con la capacidad de captación de partículas de microfibra de Anticon™ Gold Sorb.
Marca:  Contec™ 495758-737
751.41 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16223972
  • 979.00€ / paquete de 500
Fecha estimada de envoi: 13-08-2025
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Toallas de 2 capas laminadas
  • Paño más resistente y absorbente
  • Las bolsas acolchadas entre las capas de tela aumentan la capacidad de absorción
  • Libera fácilmente el líquido a una superficie cuando es necesario
  • Hilo de poliéster de microfibra único
  • La exclusiva microfibra proporciona una eliminación superior de residuos y partículas incluso cuando está seca
  • Alta capacidad de adsorción y rápida tasa de absorción para un control superior de los derrames.
  • Buena compatibilidad con disolventes
  • Ideales para su uso con una amplia variedad de desinfectantes y soluciones
  • Los bordes sellados reducen la generación de partículas y fibras, reduciendo la posibilidad de contaminación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Toallita
30,48 cm
30,48 cm
Apiladas en plano
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in)
50 toallitas/bolsa, 10 bolsas/caja
No estéril
12 in
12 in
Microfibra de poliéster
Sellado
Aplicaciones de salas blancas que requieren una alta capacidad de sorbentes y una eliminación superior de contaminantes
2 capas