Learn More
Contec™ Paños Anticon™ MicroQuilt
Los paños Contec™ Anticon™ MicroQuilt combinan la limpieza y capacidad de adsorción de Quiltec™ con la capacidad de captación de partículas de microfibra de Anticon™ Gold Sorb.
979.00€ - 1525.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Toallita |
---|---|
Material | Microfibra de poliéster |
Descripción | Apiladas en plano |
Bordes | Sellado |
Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones de salas blancas que requieren una alta capacidad de sorbentes y una eliminación superior de contaminantes |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Cantidad de embalaje | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Cantidad de embalaje | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
16203972
![]() ![]() |
Contec™
495758-735 |
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) | 50 toallitas/bolsa, 20 bolsas/caja | No estéril |
1105.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envoi: 13-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
16213972
![]() ![]() |
Contec™
495758-736 |
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) | 25 toallitas/bolsa, 40 bolsas/caja | Estéril |
1525.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envoi: 13-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
16223972
![]() ![]() |
Contec™
495758-737 |
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in) | 50 toallitas/bolsa, 10 bolsas/caja | No estéril |
979.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envoi: 13-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
16233972
![]() ![]() |
Contec™
495758-738 |
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in) | 25 toallitas/bolsa, 20 bolsas/caja | Estéril |
1200.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envoi: 24-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
Descripción
- Toallas de 2 capas laminadas
- Paño más resistente y absorbente
- Las bolsas acolchadas entre las capas de tela aumentan la capacidad de absorción
- Libera fácilmente el líquido a una superficie cuando es necesario
- Hilo de poliéster de microfibra único
- La exclusiva microfibra proporciona una eliminación superior de residuos y partículas incluso cuando está seca
- Alta capacidad de adsorción y rápida tasa de absorción para un control superior de los derrames.
- Buena compatibilidad con disolventes
- Ideales para su uso con una amplia variedad de desinfectantes y soluciones
- Los bordes sellados reducen la generación de partículas y fibras, reduciendo la posibilidad de contaminación
Especificaciones
Toallita | |
Apiladas en plano | |
Aplicaciones de salas blancas que requieren una alta capacidad de sorbentes y una eliminación superior de contaminantes |
Microfibra de poliéster | |
Sellado | |
2 capas |