Learn More
Óxido de antimonio(III), +99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1309-64-4 | O3Sb2 | 291.52 g/mol
36.88€ - 359.79€
CAS | 1309-64-4 |
---|---|
Fórmula molecular | O3Sb2 |
Peso molecular (g/mol) | 291.52 |
Número MDL | MFCD00011214 |
Clave InChI | GHPGOEFPKIHBNM-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | Antimony trioxide |
Nombre IUPAC | trioxidandiuro de diantimonio(3+) |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[Sb+3].[Sb+3] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10072640
|
Thermo Scientific Acros
213471000 |
100 g |
36.88€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10125080
|
Thermo Scientific Acros
213470010 |
1 kg |
169.85€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11904161
|
Thermo Scientific Acros
213470051 |
5 kg |
359.79€
5 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
1309-64-4 | |
291.52 | |
GHPGOEFPKIHBNM-UHFFFAOYSA-N | |
trioxidandiuro de diantimonio(3+) |
O3Sb2 | |
MFCD00011214 | |
Antimony trioxide | |
[O--].[O--].[O--].[Sb+3].[Sb+3] |
Especificaciones
1550°C | |
656°C | |
99% min. (Sb2O3) | |
Sb2O3 | |
15,699 | |
Solubility in water: 2.7mg/l (20°C). Other solubilities: slightly soluble in hot water,soluble in conc. hcl,acetic acid,sulfuric acids,,solutions of alkali hydroxides | |
[O--].[O--].[O--].[Sb+3].[Sb+3] | |
291.52 | |
≥99% |
Antimony(III) oxide | |
1309-64-4 | |
O3Sb2 | |
MFCD00011214 | |
Antimony trioxide | |
GHPGOEFPKIHBNM-UHFFFAOYSA-N | |
trioxidandiuro de diantimonio(3+) | |
291.42 | |
Frasco de plástico |
Seguridad y manipulación
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 215-175-
- Antimony(III) oxide
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.