Learn More
Axygen™ Microplacas de PCR Axygen™ de 24 y 32 pocillos
Diseñadas para adaptarse a una amplia variedad de termocicladores
Marca: Axygen™ PCR-24-C
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Volumen hasta el borde del pozo: 350 µl/pocillo; volumen de trabajo: 300 µl, volumen con AxyMat: 240 µl
Especificaciones
Sin ARNasa/ADNasa | |
Sin tapa | |
Transparente | |
Polipropileno | |
No estéril | |
PCR | |
10/Paq. |
Estándar | |
4 x 6 | |
PCR Microplate, without Lid | |
24 | |
Redondo | |
50/caja |