Learn More
Axygen™ Microplacas de PCR Axygen™ de 24 y 32 pocillos
Diseñadas para adaptarse a una amplia variedad de termocicladores
15.87€ - 133.33€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Sin ARNasa/ADNasa |
---|---|
Tapa | Sin tapa |
Color | Transparente |
Tipo de producto | PCR Microplate, without Lid |
Material | Polipropileno |
Código de producto | Marca | N.° de pocillos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.° de pocillos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11310155
![]() |
Axygen™
PCR-24-C |
24 | N/A | ||||||
12789408
![]() |
Axygen™
PCR-24-C |
24 |
98.27€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 05-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12799408
![]() |
Axygen™
PCR-32-C |
32 |
133.33€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 09-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Placas de 24/32 pocillos
- Volumen: 200 μl
- Color: Transparente
- Empaquetado: 10 placas/paquete; 5 paquetes/caja
Especificaciones
Sin ARNasa/ADNasa | |
Transparente | |
Polipropileno | |
Redondo | |
50/caja |
Sin tapa | |
PCR Microplate, without Lid | |
No estéril | |
PCR | |
10/Paq. |