Learn More
Axygen™ Puntas de micropipeta de automatización
Las puntas de micropipeta de automatización Axygen™ están fabricadas en polipropileno y cuentan con una gran variedad de opciones disponibles para adaptarse a sus necesidades.
Marca: Axygen™ ZT-200-L-R-S
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Para sistemas Tecan™/Freedom EVO&trade, Te-Mo™, Aquarius, Zymark™/Caliper, RapidPlate™, y SciClone™
- Para formatos de 96 pocillos, Non-ANSI y ANSI/SLA (384), numere 5 gradillas de polipropileno
- Disponible con o sin filtros resistentes a aerosoles
- Disponibles en versiones estéril y no estéril
- Disponible en estilo estándar o Maxymum Recovery™
Información de órdenes
96 puntas/gradilla 10 gradillas/paquete, 5 paquetes/caja
Especificaciones
200 μl | |
Estéril | |
Azul | |
Sin RNasa, sin DNasa, no pirogénica | |
Automatización, Recuperación máxima, Round | |
50 gradillas/caja | |
Sistemas Tecan™/Freedom EVO™, Te-Mo™, Aquarius, Zymark™/Caliper, RapidPlate™y SciClone™ |
Sin filtro | |
Transparente | |
Autoclavable | |
Gradilla | |
96 puntas/gradilla, 10 gradillas/paquete, 5 paquetes/caja | |
Punta de micropipeta de automatización | |
Polipropileno |