Learn More
Axygen™ Puntas de micropipeta de automatización
Las puntas de micropipeta de automatización Axygen™ están fabricadas en polipropileno y cuentan con una gran variedad de opciones disponibles para adaptarse a sus necesidades.
353.10€ - 434.00€
Especificaciones
Volumen (métrico) 200 μl
filtradas por Sin filtro
Color Transparente
Color de gradilla Azul
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Esterilidad Estilo de punta Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Esterilidad Estilo de punta Precio Cantidad y disponibilidad  
12736679
Ver documentos
Axygen™
ZT-200-R-S
Estéril Automatización, Round
391.52€
paquete de 4800
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 12-11-2025
Añadir a la cesta
12716679
Ver documentos
Axygen™
ZT-200-L-R-S
Estéril Automatización, Recuperación máxima, Round Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
12033939
Ver documentos
Axygen™
ZT-200-R
No estéril Automatización, Round
353.10€
paquete de 4800
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Para sistemas Tecan™/Freedom EVO&trade, Te-Mo™, Aquarius, Zymark™/Caliper, RapidPlate™, y SciClone™
  • Para formatos de 96 pocillos, Non-ANSI y ANSI/SLA (384), numere 5 gradillas de polipropileno
  • Disponible con o sin filtros resistentes a aerosoles
  • Disponibles en versiones estéril y no estéril
  • Disponible en estilo estándar o Maxymum Recovery™
Información de órdenes
96 puntas/gradilla 10 gradillas/paquete, 5 paquetes/caja
Especificaciones
Especificaciones
200 μl
Transparente
Autoclavable
Gradilla
Punta de micropipeta de automatización
Polipropileno
Sin filtro
Azul
Sin RNasa, sin DNasa, no pirogénica
96 puntas/gradilla, 10 gradillas/paquete, 5 paquetes/caja
Sistemas Tecan™/Freedom EVO™, Te-Mo™, Aquarius, Zymark™/Caliper, RapidPlate™y SciClone™