Learn More
Tapa Azlon™ para cestillo cuadrado de HDPE
Para su uso con el cestillo de HDPE de forma cuadrada
Marca: Azlon BWX118
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Tapas con asa integrada moldeada para cestillos de forma cuadrada
Especificaciones
Tapa | |
No | |
Cestillo cuadrado | |
280 mm | |
280 mm |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Blanco | |
45 mm | |
1 |
Título del producto
Tapa Azlon™ para cestillo cuadrado de HDPE > Blanco
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido