Learn More
Tapa Azlon™ para cestillo cuadrado de HDPE
Para su uso con el cestillo de HDPE de forma cuadrada
14.05€
Especificaciones
Tipo de producto | Tapa |
---|---|
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Esterilizables en autoclave | No |
Para utilizar con (equipo) | Cestillo cuadrado |
Altura (métrico) | 45 mm |
Descripción
- Tapas con asa integrada moldeada para cestillos de forma cuadrada
Especificaciones
Tapa | |
No | |
45 mm | |
1 |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Cestillo cuadrado | |
280 mm | |
280 mm |