Learn More
Azlon™ Tapones de polietileno
Utilice estos tapones con matraces volumétricos de vidrio o plástico y probetas de medición con vasos de longitud B más largos. Los tapones de polietileno Azlon™ cuentan con un cabezal grande que garantiza un buen agarre y una protección adicional si se golpea el material de vidrio.
Marca:  Azlon™ TRF597
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12997326
  • 26.35€ / paquete de 10
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 14-08-2025
Descripción
Utilice estos tapones con matraces volumétricos de vidrio o plástico y probetas de medición con vasos de longitud B más largos.Los tapones de polietileno AzlonTM cuentan con un cabezal grande que garantiza un buen agarre y una protección adicional si se vuelca el instrumental de vidrio.
  • Fabricados con polietileno
  • Disponibles en blanco y rojo
  • Adecuado para su uso con Azlon y vidrio volumétrico
  • El cabezal ampliado proporciona un buen agarre y protege el material de vidrio
  • El cono estriado garantiza un sellado seguro sin fugas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Matraces volumétricos de vidrio o plástico y probetas de medición, etc.
Blanco, Rojo
Tapón
29/32
Polietileno
Cono acanalado