Learn More
Azlon™ Tapones de polietileno
Utilice estos tapones con matraces volumétricos de vidrio o plástico y probetas de medición con vasos de longitud B más largos. Los tapones de polietileno Azlon™ cuentan con un cabezal grande que garantiza un buen agarre y una protección adicional si se golpea el material de vidrio.
14.45€ - 38.30€
Especificaciones
Color | Blanca, Rojo |
---|---|
Material | Polietileno |
Tipo de producto | Tapón |
Forma | Cono acanalado |
Para utilizar con (equipo) | Matraces volumétricos de vidrio o plástico y probetas de medición, etc. |
Código de producto | Marca | Junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12977326
|
Azlon™
TRF591 |
10/19 |
14.45€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 26-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12987326
|
Azlon™
TRF592 |
12/21 |
16.95€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 26-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11317804
|
Azlon™
TRF593 |
14/23 |
19.60€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 26-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11327804
|
Azlon™
TRF595 |
19/26 |
22.15€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 17-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12997326
|
Azlon™
TRF597 |
29/32 |
26.35€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 14-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12907336
|
Azlon™
TRF598 |
34/35 |
38.30€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 18-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11337804
|
Azlon™
TRF596 |
24/29 |
23.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 22-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Utilice estos tapones con matraces volumétricos de vidrio o plástico y probetas de medición con vasos de longitud B más largos.Los tapones de polietileno AzlonTM cuentan con un cabezal grande que garantiza un buen agarre y una protección adicional si se vuelca el instrumental de vidrio.
- Fabricados con polietileno
- Disponibles en blanco y rojo
- Adecuado para su uso con Azlon y vidrio volumétrico
- El cabezal ampliado proporciona un buen agarre y protege el material de vidrio
- El cono estriado garantiza un sellado seguro sin fugas
Especificaciones
Blanca, Rojo | |
Tapón | |
Matraces volumétricos de vidrio o plástico y probetas de medición, etc. |
Polietileno | |
Cono acanalado |