Learn More
Azlon™ Polyethylene Cylindrical Pneumatic Trough
Cylindrical, one piece pneumatic troughs
93.70€ - 109.00€
Especificaciones
Forma del fondo | Plano |
---|---|
Material | Polietileno |
Forma | Cilíndrico |
Tipo | Cubeta neumática |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12098933
|
Azlon
TGJ058 |
200 mm |
93.70€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12008943
|
Azlon
TGJ060 |
250 mm | N/A | ||||||
12018943
|
Azlon
TGJ062 |
300 mm | N/A | ||||||
Descripción
Buena compatibilidad química• Cristalizador HDPE
Especificaciones
Plano | |
Polietileno | |
Cilíndrico | |
Cubeta neumática |