Learn More
Recipientes de boca ancha de polipropileno con tapón de rosca Azlon™
Fabricados con polipropileno. Los recipientes de boca ancha de polipropileno con tapón de rosca Azlon™ son esterilizables en autoclave con tapones de rosca sin revestir. Ideales para el almacenamiento de muestras, polvos, piensos para animales y mucho más.
Marca: Azlon JWP1200P
Descripción
Fabricados con polipropileno. Los recipientes de boca ancha de polipropileno con tapón de rosca Azlon™ son esterilizables en autoclave con tapones de rosca sin revestir. Ideales para el almacenamiento de muestras, polvos, piensos para animales y mucho más.
- Recipientes de boca ancha esterilizables en autoclave con tapones de rosca sin revestimiento
- Buena resistencia química
- Ideales para el almacenamiento de muestras, polvos, piensos para animales y mucho más.
Especificaciones
1200 ml | |
Tapón de rosca sin revestimiento | |
24/paq. | |
3,14 kg | |
Sí | |
Ancha | |
132 mm | |
Sin septum | |
Tapón de rosca |
Almacenamiento de muestras, polvos, piensos para animales | |
Polipropileno | |
De – 20C a 135 °C | |
Translúcido | |
Esterilizable en autoclave | |
Forma redonda | |
Contenedor de almacenamiento | |
120 mm |