Learn More
Recipientes de boca ancha de polipropileno con tapón de rosca Azlon™
Fabricados con polipropileno. Los recipientes de boca ancha de polipropileno con tapón de rosca Azlon™ son esterilizables en autoclave con tapones de rosca sin revestir. Ideales para el almacenamiento de muestras, polvos, piensos para animales y mucho más.
77.25€ - 418.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento de muestras, polvos, piensos para animales |
---|---|
Incluye | Tapón de rosca sin revestimiento |
Material | Polipropileno |
Intervalo de temperatura (métrico) | De – 20C a 135 °C |
Closure Included | Sí |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12046902
|
Azlon
JWP0030P |
30 ml | 72/paq. |
137.00€
paquete de 72 |
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12830347
|
Azlon
JWP0060P |
60 ml | 48/paq. |
122.00€
paquete de 48 |
Fecha estimada de envoi: 14-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12571496
|
Azlon
JWP0125P |
125 ml | 36/paq. |
77.25€
paquete de 36 |
Fecha estimada de envoi: 14-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12594997
|
Azlon
JWP0250P |
250 ml | 36/paq. |
167.44€
paquete de 36 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12501486
|
Azlon
JWP0500P |
500 ml | 24/paq. |
182.00€
paquete de 24 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12545007
|
Azlon
JWP0950P |
950 ml | 24/paq. |
249.00€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envoi: 14-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12511486
|
Azlon
JWP1200P |
1200 ml | 24/paq. |
418.00€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envoi: 17-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
Fabricados con polipropileno. Los recipientes de boca ancha de polipropileno con tapón de rosca Azlon™ son esterilizables en autoclave con tapones de rosca sin revestir. Ideales para el almacenamiento de muestras, polvos, piensos para animales y mucho más.
- Recipientes de boca ancha esterilizables en autoclave con tapones de rosca sin revestimiento
- Buena resistencia química
- Ideales para el almacenamiento de muestras, polvos, piensos para animales y mucho más.
Especificaciones
Almacenamiento de muestras, polvos, piensos para animales | |
Polipropileno | |
Sí | |
Ancha | |
Contenedor de almacenamiento |
Tapón de rosca sin revestimiento | |
De – 20C a 135 °C | |
Esterilizable en autoclave | |
Forma redonda | |
Tapón de rosca |