Learn More
Azlon™ Straight-sided Beaker Set
Ideal for general laboratory use - straight stable shape
Marca: Azlon BDA1200
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Ideal for general laboratory use - straight stable shape
Juego de vasos de precipitados PP, graduaciones impresas
Especificaciones
10 mL, 25 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1000 mL, and 2000 mL | |
Ideal para uso general de laboratorio | |
Straight Sided | |
Sí |
Polypropylene | |
Set of 8 Beakers, (10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000 and 2000 mL) | |
Autoclavable | |
ISO 7056 |