Learn More
Azlon™ Straight-sided Beaker Set
Ideal for general laboratory use - straight stable shape
7.34€ - 42.90€
Especificaciones
Material | Polypropylene |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Ideal para uso general de laboratorio |
Tipo | Straight Sided |
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Graduated | Sí |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10580681
|
Azlon
BDA218MES |
50 mL, 100 mL, and 250 mL | N/A | ||||||
12483551
|
Azlon
BDA218MES |
50 mL, 100 mL, and 250 mL | N/A | ||||||
12473551
|
Azlon
BDA1198 |
500 mL, 1000 mL, and 2000 mL | N/A | ||||||
10578570
|
Azlon
BDA1199 |
10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml y 250 ml | N/A | ||||||
10293430
|
Azlon
BDA1200 |
10 mL, 25 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1000 mL, and 2000 mL | N/A | ||||||
10165824
|
Azlon
BDA300P |
10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 400 ml, 500 ml, 600 ml, 1000 ml y 2000 ml | N/A | ||||||
Descripción
Ideal for general laboratory use - straight stable shape
Juego de vasos de precipitados PP, graduaciones impresasEspecificaciones
Polypropylene | |
Straight Sided | |
Sí |
Ideal para uso general de laboratorio | |
Autoclavable | |
ISO 7056 |